Learn More
Mutexil™ Camici da laboratorio in polipropilene
Click to view available options
Size:
X-Large
2X-Large
3X-Large
Colore:
Bianco
Blue
White
Descrizione
PP non woven labcoat with press-stud fastening and pockets
- Disposable
- PP, 40g/m2
- For maintenance, production site visits
- For non hazardous environments
Specifica
Specifica
Product Type | General Purpose Lab Coat |
Size | X-Large |
Sesso | Unisex |
Materiale | Polypropylene |
Colore | Blue |
Stile polso | Elastico |
Monouso | Sì |
Sterilità | Sterile |
N. di tasche | 2 |
Da utilizzare con (applicazione) | Per ambienti non pericolosi con un'elevata frequenza di cambio degli indumenti |
Titolo del prodotto
Mutexil™ Camici da laboratorio in polipropilene >