Learn More
Kartell™ Polypropylene Low Form Beakers with Blue Printed Graduations
Codice prodotto. 12635696
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 mL
50 ml
100 ml
250 mL
500 ml
1000 mL
2000 ml
3000 ml
5000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 12
pezzi 16
pezzi 2
pezzi 20
pezzi 4
Codice prodotto. 12635696
Marca: Kartell™ 0182100
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Realizzati in polipropilene altamente traslucido per garantire durata, trasparenza e ottima resistenza chimica. I cilindri alti graduati in polipropilene autoclavabili Kartell™ forniscono una soluzione economica e sicura per l'agitazione, la miscelazione e l'erogazione di liquidi in laboratorio.
Manufactured from highly translucent polypropylene for durability, clarity and good chemical resistance. Autoclavable Kartell™ Polypropylene Low Form Beakers with Printed Blue Graduations provide an economical and safe solution for stirring, mixing and dispensing liquids in the laboratory.
  • Permanent printed blue graduations provide clarity and reproducibility
  • Autoclavable at 121°C for 10 minutes
  • Withstands 100°C of continuous work
  • Class B, Low form
  • Complies with ISO 7056-1981(E) and BS 5404 Part 1
  • Suitable for foodstuff
Specifica
Colore Semitrasparente
Diametro (sistema metrico) esterno 34 mm
Capacità (sistema metrico) 25 mL
Materiale Polypropylene
Da utilizzare con (applicazione) Suitable for foodstuff
Altezza (sistema metrico) 49 mm
Incrementi 1 mL
Temperatura (sistema metrico) operativa max 100°C for continuous work
Tipo Becher
Autoclavabile Autoclavable
Graduated
Certificazione/Conformità ISO 7056-1981(E), BS 5404 Part 1