Learn More
Kartell™ Becher basso
2.10 EUR valido fino al 2024-09-17
Usa il codice promo "21690" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21690" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 ml
50 mL
100 mL
250 mL
500 ml
1000 mL
2000 mL
5000 ml
Descrizione
Manufactured from Polypropylene for durability and good chemical resistance. Autoclavable Kartell™ Polypropylene Class B Low Form Beakers provide an economical and safe solution for stirring, mixing and dispensing liquids in the laboratory.
- Permanent molded or blue printed graduations provide clarity and reproducibility
- Autoclavable at 121°C for 10 minutes
- Withstands 100°C of continuous work
- Class B, Low form
- Complies with ISO 7056-1981 (E) and BS 5404 Part 1
- Suitable for foodstuff
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno | 51 mm |
Capacità (sistema metrico) | 250 mL |
Materiale | Polipropilene |
Da utilizzare con (applicazione) | Suitable for Foodstuff |
Altezza (sistema metrico) | 72 mm |
Incrementi | 10 mL |
Temperatura (sistema metrico) operativa max | 100°C for continuous work |
Autoclavabile | Sì |
Graduated | Sì |
Certificazione/Conformità | ISO 7056-1981(E), BS 5404 Part 1 |