Learn More
Masterflex™ Raccordo Luer in polipropilene
Featuring a variety of fitting options, these Luer fittings are ideal for many applications including syringes or small tubing. Cole-Parmer™ Polypropylene Luer Fitting are available with standard, wide, and low-profile barbs.
33.10€ - 66.20€
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 594-1 standards
Materiale Polipropilene
Quantità confezione Confezione da 25
Product Type Luer Fitting
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Da utilizzare con Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Da utilizzare con Prezzo Quantità e disponibilità  
15114865
Vedere i documenti
Masterflex™
45508-66
Female luer x 1/4 to 28 in. UNF thread Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15305641
Vedere i documenti
Masterflex™
45508-26
Female Luer to Female Luer, elbow
42.65€
pezzi 25
Spedizione stimata: 13-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15116116
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Masterflex™
45508-56
Female x Female x Female
43.85€
pezzi 25
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
15102954
Vedere i documenti
Masterflex™
45518-82
Male Luer lock to 1/4 to 28 UNF thread
33.10€
pezzi 25
Spedizione stimata: 13-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15395631
Vedere i documenti
Masterflex™
45518-84
Male Luer lock to 10 to 32 thread
33.35€
pezzi 25
Spedizione stimata: 12-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15329612
Vedere i documenti
Masterflex™
45508-85
Male x Female x Female
66.20€
25 confezioni
Spedizione stimata: 10-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Three barb styles: standard, wide-bore, and low-profile.
    • Wide-bore barbs offer enhanced fluid flow through the fitting and are usable with any flexible tubing.
    • Low-profile barbs are ideal for use with semi-rigid tubing, such as nylon, polyethylene, or polypropylene.
  • Manufactured in compliance with ISO 594-1 standards, these fittings are cleaned, inspected and fully traceable.
  • All parts meet tight dimensional tolerances for increased reliability and process purity.
  • Choose from a range of sizes, 1/16in. to 1/4in., with a variety of connection options.
  • Pack of 25
Specifica
Specifica
ISO 594-1 standards
Polipropilene
Confezione da 25
Luer Fitting