Learn More
Cole-Parmer™ Polypropylene Manifolds
Codice prodotto. 11755258
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
79.7 mm
106.1 mm
155.9 mm
186.4 mm
238.3 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11755258
Marca: Cole-Parmer™ 3152225
Specifica
Tipo Manifold
Ingresso 1/4 in.
Materiale Polypropylene
N. di porte 10
Dimensioni porta (sistema metrico) 4.3 mm
Lunghezza (sistema metrico) 186.4 mm
Larghezza (sistema metrico) 25.4 mm
Altezza (sistema metrico) 25.4 mm