Learn More
Cole-Parmer™ Polypropylene Manifolds
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
79.7 mm
106.1 mm
155.9 mm
186.4 mm
238.3 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Tipo | Manifold |
| Ingresso | 1/4 in. |
| Materiale | Polypropylene |
| N. di porte | 4 |
| Dimensioni porta (sistema metrico) | 4.3 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 79.7 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 25.4 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 25.4 mm |