Learn More
Buerkle™ Stackable Industrial Measuring Jug
12.82 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23267" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "23267" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
3000 mL
Descrizione
- Suitable for industrial applications.
- Includes two embossed measuring scales:
- Transparent and with blue lettering.
- Ergonomic handle, available in closed design for special stability or with open handle for stacking to save space.
- Polypropylene construction and highly resistant to acids, bases and chemicals.
- Transparent
Specifica
Diametro (sistema metrico) | 175 mm |
Altezza (sistema metrico) | 238 mm |
Product Type | Jug |
Capacità (sistema metrico) | 3000 mL |
Colore | Transparent |
Da utilizzare con (applicazione) | Foodstuffs |
Include | With ergonomic open handle |
Materiale | Polypropylene |
Quantità | Each |
Graduazioni | 50 mL |