Learn More
Buerkle™ Misurino in polipropilene
Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL
25 ml
50 ml
100 mL
250 mL
500 ml
1000 mL
Lunghezza (sistema metrico):
100 mm
135 mm
160 mm
200 mm
260 mm
315 mm
385 mm
Larghezza (sistema metrico):
34 mm
44 mm
55 mm
70 mm
90 mm
118 mm
134 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Universal graduated shovel for filling and measuring powders and granules. For exact metering, the graduated shovel is to be overfilled and the excess at the upper edge of the shovel is to be wiped off.
- White polypropylene construction
- High chemical-resistance
- Calibrated volume when full to the brim
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Capacità (sistema imperiale) | 16.91 oz. |
| Capacità (sistema metrico) | 500 ml |
| Colore | Bianco |
| Product Type | Misurino |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per il riempimento e la misurazione di polveri e granuli |
| Larghezza (sistema metrico) | 118 mm |
| Materiale | Polipropilene |
| Lunghezza (sistema metrico) | 315 mm |