Learn More
Fisherbrand™ Rack per microprovette in polipropilene
Per provette di diverse dimensioni sullo stesso piano. Rack a cubo Fisherbrand™ a incastro per impilaggio di provette di diverse dimensioni su ciascun lato. Collegamento di più cubi, orientabili su qualsiasi lato per ottenere un rack personalizzato e pratico. In polipropilene autoclavabile robusto in cinque colori assortiti.
Marca: Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.81650kg
Descrizione
- Consente l’inserimento di numerose provette di diverse dimensioni nello stesso piano
- I cubi facili da usare si possono collegare insieme per ottenere rack di dimensioni personalizzabili
- Ruotare semplicemente il cubo per accedere all'array di pozzetti/provette
- Provette da 4 x 50 ml Provette da
- 10 x 15 ml Provette da
- 12 x 12 ml
- Microprovette da 16 x 1.5/2.0 ml
- Realizzato in polipropilene per impieghi pesanti in cinque colori assortiti
- Autoclavabile
Specifica
Rack per microprovette | |
Rack di provette a incastro, 4 lati | |
Colori assortiti | |
Polipropilene | |
Provetta per microcentrifuga | |
Confezione da 5 | |
113 mm |
No | |
Sì | |
Provette 4 x 50 ml, Provette coniche 10 x 15 ml, Provette 12 x 75 ml o 100 ml oppure Provette 16 x da 1.5 ml a 2 ml | |
Cubo | |
Confezione da 5 | |
108 mm | |
113 mm |