Learn More
Fisherbrand™ Provette per microcentrifuga in polipropilene
Codice prodotto. 11578232 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Blu
Giallo
Incolore
Natural
Naturale
Rosso
Verde
Capacità (sistema metrico):
0.4 mL
0.5 ml
1,5 ml
1.5 ml
2 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Codice prodotto. 11578232
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Provette per centrifugazione ad alta velocità. Le provette per microcentrifuga in polipropilene Fisherbrand™ sono dotate di una superficie satinata per la marcatura sulla chiusura e sul lato (ad eccezione delle provette trasparenti) per una facile e comoda identificazione dei campioni.
  • Graduated polypropylene tubes
  • Suitable for withstanding the stress of high speed centrifugation up to 20,000xg
  • One-piece construction incorporates a snug fitting and reliable cap and the bottom is reinforced for added protection against leakage
  • Autoclavable
Specifica
Materiale chiusura Polipropilene
Autoclavabile
Capacità (sistema metrico) 1.5 ml
Colore Giallo
Materiale Polipropilene
Da utilizzare con (apparecchiatura) Microcentrifuga
N. per confezione Confezione da 1000
Imballaggio Confezione da 1000
RCF max 20000 g