Learn More
Fisherbrand™ Provette per microcentrifuga in polipropilene
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Blu
Giallo
Incolore
Natural
Naturale
Rosso
Verde
Capacità (sistema metrico):
0.4 mL
0.5 ml
1,5 ml
1.5 ml
2 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Description
- Provette graduate in polipropilene
- Ideali per resistere alle sollecitazioni di centrifugazione ad alta velocità, fino a 20.000 x g
- La struttura monopezzo incorpora un raccordo di sicurezza e un tappo a tenuta; il fondo è rinforzato per una maggiore protezione contro le perdite
- Sterilizzabili in autoclave
Specifications
Specifications
| Materiale chiusura | Polypropylene |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Capacità (sistema metrico) | 0.4 mL |
| Colore | Natural |
| Materiale | Polypropylene |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Microcentrifuga |
| N. per confezione | 1000/Pk. |
| Imballaggio | 1000/Pk. |
| RCF max | 20,000 x g |