Learn More
Fisherbrand™ Polypropylene Microplates, 384-well
Offers higher well density for economical use of expensive reagents. Fisherbrand™ Polypropylene Microplates, 384-well include round-shaped wells for optimal sample recovery.
429.00€ - 526.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | ANSI™ standard footprint |
---|---|
Formato | Standard |
Matrice | 16 x 24 |
Materiale | Polypropylene |
No. of Wells | 384 |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11977954
|
Fisherbrand™
236200 |
Yellow |
429.00€
pezzi 120 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11987954
|
Fisherbrand™
236300 |
Blue |
526.00€
pezzi 120 |
Spedizione stimata: 14-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Ideal for storage of compounds and nucleic acid libraries
- Chemical resistant
- Withstands temperatures from -80° to +80°C
- Conform to ANSI™ standard footprint for optimal use in automated handling and liquid-dispensing systems
Specifica
ANSI™ standard footprint | |
16 x 24 | |
384 | |
120/Pk. |
Standard | |
Polypropylene | |
Round | |
-80°C to +80°C |