Learn More
Eppendorf™ Micropiastre in polipropilene con pozzetti Recovermax™
GREENER_CHOICE
Micropiastre Eppendorf™ per un nuovo livello di trasparenza. Le micropiastre in polipropilene Eppendorf con design dei pozzetti Recovermax™ rappresentano la soluzione ottimale per ogni esigenza applicativa. Elevata robustezza e precisione per un affidabile pipettaggio, controllo e recupero dei campioni.
Marca:  Eppendorf™ 0030602307
272.62 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21693" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10208793
  • 292.00€ / pezzi 80
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • In polipropilene (PP) trasparente eccellente per una migliore visibilità dei campioni
  • Matrice OptiTrack™: identificazione dei campioni più veloce fino al 30% e meno errori di pipettaggio grazie all'etichettatura alfanumerica ad alto contrasto
  • Design dei pozzetti RecoverMax™: Geometria dei pozzetti ottimizzata per un volume residuo minimo ed eccellenti proprietà di miscelazione
  • Bordi dei pozzetti rialzati e superficie liscia per una chiusura affidabile, anche con sigillatura a caldo
  • Eccezionale stabilità centrifuga fino a 6,000 × g
  • In polipropilene, per un'elevata resistenza alle sostanza chimiche, alle sollecitazioni meccaniche e agli sbalzi di temperatura; realizzate senza agenti di scorrimento, plastificanti o biocidi, materiali che potrebbero avere un effetto negativo sui saggi biologici
  • Funzionalità garantita da –86 °C a 100 °C
  • Autoclavabili (121 °C, 20 min)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Standard
Bianco, Clear Bottom
96
Conical Bottom (V-well)
80/conf.
-86°C to +100°C
8 x 12
Polipropilene
Sterile
6,000 xG
In rilievo