Learn More
Fisherbrand™ Scatola per vetrini da microscopio in polipropilene
Per conservare e trasportare in sicurezza 50 vetrini con custodie in ABS resistente. Le scatole Fisherbrand™ in ABS colorato da 50 vetrini conservano vetrini da microscopio standard in alloggiamenti scanalati e numerati. Per la conservazione sicura al riparo dalla polvere. In tre colori.
Marca: Fisherbrand™
9.70 EUR valido fino al 2024-08-31
Usa il codice promo "21743" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.12780kg
Descrizione
- Molded, rigid box securely holds slides in grooved slots
- Durable ABS case with cork lining
- Lining and slots are numbered to correspond to slide inventory sheet
- Easily open case with hinged cover featuring a thumb latch
- Stackable cases include feet for maximum stability
Specifica
Microscope Slide Box | |
White | |
Fisherbrand Premium Microscope Slide Box | |
209 x 86 x 35 mm | |
1.4 in. | |
Slide Inventory Sheet | |
3 in. | |
76 mm | |
1 Box | |
Yes | |
3.4 in. | |
86 mm |
Thumb Latch | |
50 | |
50 Microscope Slides (25 x 75 mm or 1 x 3 in.) | |
Safely Storing or Transporting Microscope Slides (25 x 75 mm) | |
35 mm | |
8.2 in. | |
209 mm | |
ABS | |
Rectangular | |
Non-sterile | |
1 in. | |
Cork |