Learn More
Fisherbrand™ Microprovetta in polipropilene
Use the Fisherbrand™ Polypropylene Microtube repeatedly since it is a reusable microtube made of sturdy polypropylene. The tube is ideal for general mixing and laboratory work.
Marca:  Fisherbrand™ 175510
Codice prodotto. 11848362
  • 96.51€ / pezzi 1000
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • reusable 
  • 2mL capacity
  • Nonsterile
  • Polypropylene
Specifica
Specifica
10 mm
Autoclavable
Natural
Confezione da 1000
No
Microprovetta
2 mL