Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Rack di stoccaggio in polipropilene per microprovette
Per un’organizzazione immediata delle provette per test per microcentrifuga in qualsiasi laboratorio
30.86€ - 67.05€
Specifica
Product Type | Rack, conservazione di microprovette |
---|---|
Autoclavabile | Sì |
Materiale | Polipropilene |
Posizioni | 80 |
Quantità | 5/conf. |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15580052
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18845-0002 |
Assortiti |
67.05€
5 confezioni |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15590052
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18845-0003 |
Blue | N/A | ||||||
15500062
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18845-0004 |
Verde |
55.30€
5 confezioni |
Spedizione stimata: 27-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15510062
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18845-0005 |
Orange | N/A | ||||||
15520062
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18845-0006 |
Pink | N/A | ||||||
15530062
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18845-0007 |
Giallo |
55.30€
5 confezioni |
Spedizione stimata: 05-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15540062
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18845-0008 |
Rosso | N/A | ||||||
15570052
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18845-0001 |
Naturale |
55.30€
5 confezioni |
Spedizione stimata: 27-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15570062
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18845-0012 |
Assorted Fluorescent | N/A | ||||||
15580062
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18845-0013 |
Fluorescent Blue | N/A | ||||||
15590062
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18845-0014 |
Fluorescent Green | N/A | ||||||
15500072
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18845-0015 |
Arancione fosforescente |
55.30€
5 confezioni |
Spedizione stimata: 20-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15510072
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18845-0016 |
Rosa fosforescente |
55.30€
5 confezioni |
Spedizione stimata: 23-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15520072
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18845-0017 |
Fluorescent Yellow | N/A | ||||||
Descrizione
- I rack con codifica a colori consentono una facile identificazione di specifiche procedure da laboratorio o dei vassoi dei singoli tecnici
- Ciascun pozzetto è numerato per una facile identificazione del campione
- Prodotto autoclavabile e idoneo per il congelamento
- Eccellente per l'impiego sul banco da lavoro, la conservazione o il trasporto di campioni
- Possibilità di scelta tra 12 colori, compreso il colore naturale e confezioni assortite
- Capacità: contiene 80 provette da microcentrifuga con tappo a vite con una capacità massima di 2.0 ml in array 16 × 5
Specifica
Rack, conservazione di microprovette | |
Polipropilene | |
5/conf. | |
26.7 cm | |
22.9 cm | |
12.7 cm |
Sì | |
80 | |
10.5 x 9 x 5 in (26.7 x 22.9 x 12.7 cm) | |
10.5 in | |
9 in | |
5 in |