Learn More
Brady™ Polypropylene and Molded Glass-filled Nylon No Hole Circuit Breaker Lockout
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
56 x 24.10 mm
82.60 x 40.30 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Detachable Cleats (included) expand the range of applicable breakers.
- Accepts lock shackles up to 7 mm in diameter.
Specifica
Specifica
| Product Type | Circuit Breaker Lockout |
| Colore | Red |
| Materiale | Glass-filled Nylon |
| Certificazione/Conformità | OSHA 29 CFR 1910.147 |
| Descrizione | No Hole Circuit Breaker Lockout - 480/600 V Device |
| Diametro (sistema imperiale) maniglione | 0.3 in. |
| Diametro (sistema metrico) maniglione | 7 mm |
| Dimensioni (P x L x A) | 55.25 x 82.63 x 40.34 mm |
| Dimensioni (L x P) | 82.60 x 40.30 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Lockout Tagout |
| Vedi altri risultati |