Learn More
Brady™ Polypropylene Moulding and Stainless Steel Pro-Lock Cable
Click to view available options
Colore:
Green
Red
Yellow
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- This is a complete isolation safety system, ideal for securing valves or industrial machinery.
- Can only be opened and locked by using a special tool (not included).
Specifica
Specifica
| Product Type | Lockout Cable |
| Alternate Part Number | PRO-LOCK + 1.5 M CABLE PPROP & SSTEEL RD |
| Colore | Red |
| Materiale | Stainless Steel |
| Descrizione | Pro-Lock and Cable - 1.5 m |
| Diametro (sistema imperiale) | 1.97 in |
| Diametro (sistema imperiale) maniglione | 0.26 in. |
| Diametro (sistema metrico) | 50 mm |
| Diametro (sistema metrico) maniglione | 6.5 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Lockout Tagout |
| Vedi altri risultati |