Learn More
Mutexil™ Visitor Protective Lab Coats
Click to view available options
Tipo di chiusura:
Snaps
Zipper
Size:
X-Large
2X-Large
3X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 200
pezzi 50
Descrizione
PP non woven labcoat with press-stud fastening and pockets
- Disposable
- PP, 40g/m2
- For maintenance, production site visits
- For non hazardous environments
Specifica
Specifica
| Product Type | Lab Coat |
| Size | X-Large |
| Materiale | Polypropylene |
| Colore | Bianco |
| Tipo di chiusura | Zipper |
| Stile polso | Elastico |
| N. di tasche | None |
| Valori nominali rischio | Per ambienti non pericolosi |
| Da utilizzare con (applicazione) | Agroalimentare, industria, comunità e restauro |
| Tipo di imballaggio | 5 sacchetti da 10 |
| Vedi altri risultati |