missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kimble Chase™ Polypropylene Open-Top Closure
815.00€ - 995.00€
Specifica
Materiale | Silicone, Polypropylene, PTFE |
---|---|
Setto | Red Silicone |
Quantità | 1000 Pk. |
Tipo | Screw Cap |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11823033
|
Kimble Chase™
73812BL9425 |
Blue |
815.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 06-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11893033
|
Kimble Chase™
73813WH13425 |
White |
995.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 06-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Specifica
Silicone, Polypropylene, PTFE | |
Red Silicone | |
1000 Pk. | |
Screw Cap |