Learn More
Fisherbrand™ Rack in polipropilene a 96 pozzetti per PCR™
Codice prodotto. 11527593 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Blu
Colori assortiti (blu, verde, rosa, giallo e arancione), Green, Orange, Pink, Yellow
Verde
naturale
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Codice prodotto. 11527593
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Da utilizzare con applicazioni di campionamento pre o post PCR™. Il rack Fisherbrand™ in polipropilene a 96 pozzetti PCR™ include 96 pozzetti per provette facilmente identificabili. Le cerniere rimovibili restano distese e il rack è completamente autoclavabile. In robusto polipropilene.
Da utilizzare con applicazioni di campionamento pre o post PCR™. Il rack Fisherbrand™ in polipropilene a 96 pozzetti PCR™ include 96 pozzetti per provette facilmente identificabili. Le cerniere rimovibili restano distese e il rack è completamente autoclavabile. In robusto polipropilene.
  • Sturdy polypropylene construction in a variety of colors.
  • Accommodates individual 0.2 mL tubes or strips of 8 or 12 tubes.
  • Removable hinged lid lies flat.
  • Tube wells are easily identified with embossed numbers and letters.
  • Autoclavable and stackable.
Specifica
Autoclavabile Autoclavable, Sì
Include Coperchio incernierato, rimovibile
Product Type Rack per PCR
Chiusura inclusa Yes
Matrice 8 x 12
Colore naturale
Capacità PCR Tubes
Materiale Polipropilene
Posizioni 96
Forma Rettangolare
Ripiani None
Sovrapponibile
Sterilità Non-sterile
Dimensioni (L x P x A) 130 x 98 x 33 mm
Lunghezza (sistema metrico) 130 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 5.1 in.
Larghezza (sistema metrico) 98 mm
Larghezza (sistema imperiale) 3.9 in.
Altezza (sistema metrico) 33 mm
Altezza (sistema imperiale) 1.3 in.
Profondità (sistema metrico) 130 mm
Diametro (sistema metrico) pozzetto 5.2 mm