Learn More
Fisherbrand™ Rack ribaltabile da 96 pozzetti in polipropilene
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Blu
Blu/verde/viola/giallo/arancione, Green, Purple, Yellow, Orange
Giallo
Naturale
Verde
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Specifica
Specifica
| Include | Anelli rialzati, coperchi |
| Product Type | Rack, microprovetta |
| Chiusura inclusa | Sì |
| Matrice | 8 x 12 |
| Autoclavabile | Autoclavabile |
| Colore | Blu/verde/viola/giallo/arancione, Green, Purple, Yellow, Orange |
| Capacità | Provette per microcentrifuga da 0,5 ml e 1,5/2 ml, Microcentrifuge Tubes (1.5 to 2 mL) |
| Materiale | Polipropilene |
| Posizioni | 96/lato |
| Forma | Rectangular, Rounded Corners |
| Vedi altri risultati |