Learn More
Multiroir Controlec™ Vassoi per trasporto in plastica polipropilene
49.10€ - 147.00€
Specifica
Product Type | Transport Tray |
---|---|
Colore | Blue |
Materiale | Polypropylene |
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11780594
|
Multiroir Controlec™
AMBD8632 |
Transport Tray |
147.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11750594
|
Multiroir Controlec™
AMBD4322 |
Vassoio di trasporto |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
11760594
|
Multiroir Controlec™
AMBD6417 |
Transport Tray |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
11770594
|
Multiroir Controlec™
AMBD6442 |
Transport Tray |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
Transport Tray | |
Blue | |
Polypropylene |