missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cytiva Polypropylene Plunger
45.00€ - 50.00€
Specifica
Materiale | Polypropylene (Reinforced Glassfibre) |
---|---|
Tipo | Plunger |
Temperatura max (sistema metrico) | 60°C |
Quantità | 1 Pack |
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10630571
|
Cytiva
18-1031-80 |
XK 16 and AK 16 Columns |
45.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10327889
|
Cytiva
18-1031-81 |
XK 26, AK 26, and AK 16 |
50.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Specifica
Polypropylene (Reinforced Glassfibre) | |
Plunger | |
60°C | |
1 Pack |