Learn More
Eppendorf™ Piastre per PCR twin.tec™
Piastre per automazioni ad alta produttività e per PCR quantitativa in tempo reale. Le piastre in PCR Eppendorf™ twin.tec™ combinano pozzetti in polipropilene a parete sottile per un trasferimento ottimale del calore con telai di policarbonato estremamente robusti per rigidità e resistenza alla torsione.
Marca: Eppendorf™ 0030128680
151.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Piastre per automazioni ad alta produttività e per PCR quantitativa in tempo reale. Le piastre in PCR Eppendorf™ twin.tec™ combinano pozzetti in polipropilene a parete sottile per un trasferimento ottimale del calore con telai di policarbonato estremamente robusti per rigidità e resistenza alla torsione.
- Bordi rialzati dei pozzetti per una tenuta efficace e per ridurre il rischio di contaminazione incrociata
- Telaio in policarbonato eccezionalmente solido e resistente alla torsione
- Migliore tolleranza da pozzetto a pozzetto
- Angolo smussato e griglia alfanumerica di riferimento
- Certificate prive di DNA umano, DNasi, RNasi e inibitori PCR* rilevabili
Specifica
Standard | |
Sì | |
Sì | |
Skirted | |
96 | |
150 μl | |
Sì | |
Confezione da 25 |
8 x 12 | |
Rosso | |
PCR real time | |
Polipropilene/Policarbonato, Polycarbonate | |
Sterile | |
Conical Bottom (V-well) | |
Ideale per PCR real time quantitativa e compatibile con la maggior parte dei termociclatori | |
Sì |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
M211617K | Certificato di analisi | 16/08/2023 | 0030128680 |
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Spotlight
Big discounts are available on a range of popular products including chemicals, lab essentials, equipment, consumables, life science and safety products.Codice sconto: 24155Scade: 2025-04-30
Days
43Hours
20Minutes
9Seconds
30 -
Diversi produttori
Precision at Your Fingertips
Master liquid handling with ease.Codice sconto: 24122Scade: 2025-04-13
Days
26Hours
20Minutes
9Seconds
30nuova offerta Save Up to 92%