Learn More
Eppendorf™ Micropiastre genomiche in polipropilene/policarbonato
Piastre per automazioni ad alta produttività e per PCR quantitativa in tempo reale. Le piastre in PCR Eppendorf™ twin.tec™ combinano pozzetti in polipropilene a parete sottile per un trasferimento ottimale del calore con telai di policarbonato estremamente robusti per rigidità e resistenza alla torsione.
Marca: Eppendorf™ 0030128672
146.59 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21693" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Use these plates for automation and high throughput processes as well as quantitative real-time PCR. Eppendorf™ twin.tec™ PCR Plates combine extremely thin walled polypropylene wells for optimal heat transfer and extremely robust polycarbonate frames for rigidity and torque-resistance.
- Raised well rims for effective sealing, also reduces risk of cross-contamination
- Exceptionally solid and torque-resistant polycarbonate frame
- Improved well-to-well tolerance
- Cut-away corner and alphanumeric grid-referencing
- Certified free of any detectable human DNA, DNase, RNase and PCR inhibitors
Specifica
Sì | |
Minimal | |
Blu | |
PCR Microplate | |
Con minigonna | |
Sterile | |
Conico | |
Ideale per PCR real time quantitativa e compatibile con la maggior parte dei termociclatori | |
Sì |
25 Pk. | |
Eppendorf | |
Sì | |
PCR real time | |
Polipropilene/Policarbonato, Polycarbonate | |
150 μl | |
Sì | |
Confezione da 25 | |
Clear |