Learn More
Eppendorf™ Micropiastre genomiche in polipropilene/policarbonato
Piastre per automazioni ad alta produttività e per PCR quantitativa in tempo reale. Le piastre in PCR Eppendorf™ twin.tec™ combinano pozzetti in polipropilene a parete sottile per un trasferimento ottimale del calore con telai di policarbonato estremamente robusti per rigidità e resistenza alla torsione.
Marca: Eppendorf™ 0030128575
147.00 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23292" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.86400kg
Descrizione
Use these plates for automation and high throughput processes as well as quantitative real-time PCR. Eppendorf™ twin.tec™ PCR Plates combine extremely thin walled polypropylene wells for optimal heat transfer and extremely robust polycarbonate frames for rigidity and torque-resistance.
- Bordi rialzati dei pozzetti per una tenuta efficace e per ridurre il rischio di contaminazione incrociata
- Telaio in policarbonato eccezionalmente solido e resistente alla torsione
- Migliore tolleranza da pozzetto a pozzetto
- Angolo smussato e griglia alfanumerica di riferimento
- Certificate prive di DNA umano, DNasi, RNasi e inibitori PCR* rilevabili
Specifica
Sterilizzabili in autoclave | |
Minima | |
Trasparente | |
PCR Microplate | |
Con bordo parziale | |
Sterile | |
V | |
Ideale per PCR real time quantitativa e compatibile con la maggior parte dei termociclatori | |
Sì |
25 Pk. | |
Eppendorf | |
Sì | |
PCR real time | |
Policarbonato | |
150 μl | |
Sì | |
25/conf. |