Learn More
Eppendorf™ Micropiastre genomiche in polipropilene/policarbonato
GREENER_CHOICE
Piastre per automazioni ad alta produttività e per PCR quantitativa in tempo reale. Le piastre in PCR Eppendorf™ twin.tec™ combinano pozzetti in polipropilene a parete sottile per un trasferimento ottimale del calore con telai di policarbonato estremamente robusti per rigidità e resistenza alla torsione.
Marca:  Eppendorf™ 0030128605
146.59 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21693" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10767294
Quantità Prezzo
1 155.00€ / pezzi 25
5 142.71€ / pezzi 25
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Use these plates for automation and high throughput processes as well as quantitative real-time PCR. Eppendorf™ twin.tec™ PCR Plates combine extremely thin walled polypropylene wells for optimal heat transfer and extremely robust polycarbonate frames for rigidity and torque-resistance.
  • Raised well rims for effective sealing, also reduces risk of cross-contamination
  • Exceptionally solid and torque-resistant polycarbonate frame
  • Improved well-to-well tolerance
  • Cut-away corner and alphanumeric grid-referencing
  • Certified free of any detectable human DNA, DNase, RNase and PCR inhibitors
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Standard
Eppendorf
PCR real time
Polipropilene/Policarbonato
Sterile
Conical Bottom (V-well)
Ideale per PCR real time quantitativa e compatibile con la maggior parte dei termociclatori
8 x 12
25 Pk.
Blu
PCR Microplate
Semi
96
150 μl
Confezione da 25