Learn More
BRAND™ Polypropylene Powder Funnels
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) parte superiore:
65 mm
80 mm
120 mm
150 mm
180 mm
Altezza (sistema metrico):
26 mm (Stem)
28 mm (Stem)
42 mm stem
48 mm (Stem)
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 20
pezzi 5
Descrizione
- With short, wide stem
- Provides excellent resistance against thermal shock
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) parte superiore | 65 mm |
| Diametro (sistema metrico) gambo | 18 mm |
| Materiale | Polypropylene |
| Altezza (sistema metrico) | 26 mm (Stem) |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Colore | Translucent |
| Lunghezza (sistema metrico) gambo | 26 mm |
| Quantità | 20/Pk. |
| Product Type | Powder funnel |