Learn More
BRAND™ Polypropylene Powder Funnels
Constructed of durable, lightweight polypropylene. Brand™ Polypropylene Powder Funnels are an excellent option for the transfer of samples without flow rate restrictions.
Marca:  BRAND™ 148035
Codice prodotto. 11653139
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • With short, wide stem
  • Provides excellent resistance against thermal shock
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
120 mm
Polypropylene
Autoclavable
28 mm
Powder funnel
30 mm
28 mm (Stem)
Translucent
1/Pk.