Learn More
Cole-Parmer™ Raccordi a sgancio rapido in polipropilene
Click to view available options
Da utilizzare con:
0.625 NPT(M) Thread x 0.625 in. tubing I.D.
3/8 in. tubing I.D.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
For a complete fitting, order one body and one insert. All bodies will mate with inserts to make a fitting that will work for multiple applications.
- Less than 0.10mL spillage
- One-hand operation
Specifica
Specifica
| Materiale | Polypropylene |
| Da utilizzare con | 3/8 in. tubing I.D. |
| Quantità confezione | 1 Each |
| Include | Fuoriuscite inferiori a 0.10 ml |
| Product Type | Raccordo ad attacco rapido |