Learn More
Fisherbrand™ Rack in polipropilene per fiale per autocampionatore
I rack per fiale in polipropilene sono resistenti alla maggior parte dei solventi.
24.45€ - 27.50€
Specifica
Product Type | Rack per fiale |
---|---|
Chiusura inclusa | No |
Autoclavabile | Sì |
Colore | Blu |
Materiale | in linea |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P x A) | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P x A) | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11767746
|
Fisherbrand™
12 21 2187 |
200 x 105 x 17 mm | Fiale da 1.5 ml |
27.50€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||
12672495
|
Fisherbrand™
15 21 2480 |
230 x 117 x 28 mm | Fiale da 4 ml |
24.45€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||
Descrizione
- Vial-Rack
- 50 positions
- Blue
- Stackable
- Feature alphanumeric indexing for easier vial identification
- Stackable for efficient storage
Specifica
Rack per fiale | |
Sì | |
in linea |
No | |
Blu | |
50 |