Learn More
VITLAB™ Bottiglia per reagente in polipropilene
Codice prodotto. 10641353
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 ml
2000 mL
Tipo di chiusura:
Screw Cap with GL Thread
Stopper with Hexagonal Cap
Vite
Dimensioni filettatura (sistema metrico):
GL 25
GL 32
GL 45
GL 63
NS
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 20
pezzi 6
Codice prodotto. 10641353
Marca: VITLAB™ 100789
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per la conservazione in sicurezza di liquidi e polveri. Il flacone per reagenti VITLAB™ è realizzato in polipropilene trasparente e durevole per la conservazione a lungo termine. Possibilità di scegliere tra tappi a misura di collo e tappi a vite per la massima aderenza, disponibili entrambi in numerosi formati.
Economical and durable plastic reagent bottles are ideal of storing liquids, powders and paste-like materials. A variety of sizes, seals (stopper or screw caps) and neck sizes are available to meet the storage needs of any lab material.
  • Transparent media bottles ideal for long-term storage of chemicals
  • Reagent bottles featuring screw caps or neck stoppers
    • Stoppers: neck-size with a hexagonal-knob cap and red core
    • Screw caps: high-pitch GL threads for significant carrying power
  • Larger sizes (5 and 10L) available with handles for easier carrying
  • Wider mouth bottles are ideal for easier filling, especially of powders and paste-like materials
  • Constructed of study polypropylene
    • Good chemical and temperature resistance
    • Autoclavable at 121 °C (2 bar) according to DIN EN 285
Specifica
Capacità (sistema metrico) 2000 mL
Da utilizzare con (applicazione) Conservazione prolungata di liquidi
Include Tappo a vite
Materiale Polipropilene
N. per confezione 6 Bottles
Dimensioni filettatura (sistema metrico) GL 32
Altezza (sistema metrico) 245 mm
Product Type Reagent Bottle
Diametro (sistema metrico) 131 mm
Tipo di chiusura Screw Cap with GL Thread
Autoclavabile