Learn More
VITLAB™ Bottiglia per reagente in polipropilene
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 ml
2000 mL
Tipo di chiusura:
Screw Cap with GL Thread
Stopper with Hexagonal Cap
Vite
Dimensioni filettatura (sistema metrico):
GL 25
GL 32
GL 45
GL 63
NS
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 20
pezzi 6
Descrizione
Economical and durable plastic reagent bottles are ideal of storing liquids, powders and paste-like materials. A variety of sizes, seals (stopper or screw caps) and neck sizes are available to meet the storage needs of any lab material.
- Transparent media bottles ideal for long-term storage of chemicals
- Reagent bottles featuring screw caps or neck stoppers
- Stoppers: neck-size with a hexagonal-knob cap and red core
- Screw caps: high-pitch GL threads for significant carrying power
- Larger sizes (5 and 10L) available with handles for easier carrying
- Wider mouth bottles are ideal for easier filling, especially of powders and paste-like materials
- Constructed of study polypropylene
- Good chemical and temperature resistance
- Autoclavable at 121 °C (2 bar) according to DIN EN 285
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 1000 ml |
| Da utilizzare con (applicazione) | Conservazione prolungata di liquidi |
| Include | Tappo a vite |
| Materiale | Polipropilene |
| N. per confezione | 10 flaconi |
| Dimensioni filettatura (sistema metrico) | GL 32 |
| Altezza (sistema metrico) | 202 mm |
| Product Type | Bottiglia di reagente |
| Diametro (sistema metrico) | 108 mm |
| Tipo di chiusura | Vite |
| Vedi altri risultati |