Learn More
Eppendorf™ Piastre DeepWell a fondo tondo in polipropilene
Per velocizzare i processi manuali e automatizzati. Le piastre Eppendorf™ DeepWell a fondo sferico in polipropilene combinano un design dal nuovo pozzetto con un sistema di codifica a colori sofisticato per facilitare la lettura e l'orientamento. La geometria del pozzetto consente pipettaggi rapidi senza schizzi, agitazione impeccabile e centrifugazione ad alta velocità.
Marca: Eppendorf™ 0030501241
168.34 EUR valido fino al 2024-07-31
Usa il codice promo "21788" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 2.32200kg
Description
- Recovermax - concaved round bottom well shape with smoothed edges
- Optitrack - color framed plates with alphanumeric labelling
- High chemical resistance
- G-safe - highest centrifugation stability
- LoBind - free of surface coating e.g., silicone
- Free from DNA, DNase, RNase and PCR inhibitor (PCR clean)
- LoBind Protein - minimum protein loss (less than 3% BSA 1μg/mL)
- LoBind DNA - less than 1% loss of DNA/RNA at low concentrations and critical conditions (high salt, short DNA fragments)
- Autoclavable
- Optionally available with barcode
- Fulfill all current SBS, IVD, EN ISO 9001/2/3 and EN 13485 guidelines
Spécification
Sì | |
Standard | |
8 x 12 | |
Blu | |
96 | |
1000 ul | |
Sì | |
20/conf. |
SBS, IVD, EN ISO 9001/2/3 e linee guida EN 13485 | |
–86 °C | |
Sì | |
Polipropilene | |
Non-sterile | |
Conical Bottom (V-well) | |
Preparazione e conservazione di campioni, colture di batteri e lieviti, isolamento di DNA e RNA con produttività elevata |