Learn More
Kartell™ Supporto per contenitori dal fondo arrotondato in polipropilene
Manufactured with polypropylene for strength and heat resistance. Kartell™ Polypropylene Round Bottom Flask Holders safely support hot flasks without damaging the holder.
Marca: Kartell™ 0027100
11.23 EUR valido fino al 2024-07-30
Usa il codice promo "21657" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.12600kg
Descrizione
Manufactured with polypropylene for strength and heat resistance. Kartell™ Polypropylene Round Bottom Flask Holders safely support hot flasks without damaging the holder.
- Internal steps provide support for a different sized flasks up to 10L
- Withstands hot flasks up to 100°C (120°C for short periods)
- Autoclavable
Specifica
Supporto per pallone | |
Polipropilene | |
Confezione da 1 | |
49 mm |
Sì | |
Round | |
Confezione da 1 | |
160 mm |