Learn More
Oakton™ Polypropylene Sample Containers
Codice prodotto. p-8004532 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
130 ml
240 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 500
Codice prodotto. 11827242
Marca: Oakton™ 0610012
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Prevent sample contamination with these polypropylene containers. Cole Parmer™ Polypropylene Sample Containers are resistant to acids, bases and most organic solvents.
  • Dual graduations in mL and oz.
  • Manufactured of translucent polypropylene
  • Lids fit tightly, sold separately
Specifica
Quantità 500/conf.
Capacità (sistema metrico) 130 ml
Product Type Contenitori per campioni
Materiale Polipropilene
Altezza (sistema metrico) 6.5 cm