Learn More
Vitlab™ Sessola in polipropilene
Sessole anticorrosione per applicazioni nell'industria alimentare. Le sessole in polipropilene VITLAB™ sono più leggere di quelle in metallo, non si danneggiano e garantiscono un'ottima resistenza chimica. Utilizzabili anche come sessole per pesatura.
Marca: Vitlab™ 39894
Descrizione
- White polypropylene scoop
- With precision formed filling edge and comfortable, stable handle
- Easily readable volume quantities on the upper side of the handle
Specifica
Misurini | |
500 ml | |
Per il contatto con gli alimenti |
Polipropilene | |
Bianco | |
315 mm |