Learn More
Macherey-Nagel™ Polypropylene Screw Caps with Hole
Polypropylene screw closures for sample storage with an analytically pure Silicone/PTFE septum that is firmly connected to the cap.
Marca:  Macherey-Nagel™ 702113
Codice prodotto. 15914880
  • 24.10€ / pezzi 100
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Closed top
  • White
  • Whie silicone/blue PTFE pre-fitted septa
Specifica
Specifica
Screw Caps with Silicone PTFE Septa
Polypropylene
Sample Storage
1.3 mm (Septa)
White
White Silicone/Blue PTFE
Temp. Resistance Septa -60°C up to 200°C - However, PP cap only up to 120°C/Analytical Purity - High
Screw Cap