Learn More
Brady™ Polypropylene Shut-off For Plug Connections
Estremamente efficaci contro l'uso scorretto o non autorizzato di apparecchiature elettriche. Appositamente sviluppati per bloccare tutti i tipi di spine.
Marca: Brady™ 065675
20.73 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21676" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Specially developed to secure all types of plugs.
Specifica
Plug Lockout | |
Polypropylene | |
Lockout Devices for Plug Connections - Large | |
178 x 117 mm | |
4.61 in. | |
1 Ea. | |
177.8 mm |
Red | |
OSHA 1910.147 | |
75.95 x 177.8 x 117.1 mm | |
Lockout Tagout | |
117.1 mm | |
7 in. |