Learn More
Wheaton™ Polypropylene Snap Ring Vial
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Colore:
Clear
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Specifica
Specifica
| Colore | Clear |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 12 mm |
| Materiale | Polypropylene |
| Volume (sistema metrico) | 0.5 mL |
| Include | Snap cap/crimp seal |
| N. per confezione | 1000 |
| Stile della base | Conical |
| Materiale chiusura | Aluminum, Plastic |
| Tipo di chiusura | Crimp Seal or Snap Cap |
| Altezza (sistema metrico) | 32 mm |
| Vedi altri risultati |