Learn More
Piastra per colorazione in polipropilene
Codice prodotto. 11397864
Click to view available options
N. di pozzetti:
12
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 11397864
Marca: Azlon TWR000P
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
In polipropilene di alta qualità, infrangibile in condizioni di uso normale. La piastra per colorazione Azlon™ in polipropilene è composta da 12 cavità con una portata di 1 ml e pozzetti con profondità di 4 mm. Un'alternativa economica alla ceramica.
Constructed of high quality Polypropylene which is unbreakable in normal use. Azlon™ Polypropylene Spotting Tile consists of 12 cavities with 1mL capacity and 4mm well depth. Economical alternative to ceramics.
  • Piastra per colorazione di alta qualità con pozzetti, infrangibile in condizioni di uso normale
  • 12 cavità di circa 1 ml di capacità
  • Alternativa economica alla ceramica
  • 4 mm di profondità dei pozzetti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile
Profondità (sistema metrico) 4 mm
Altezza (sistema metrico) 115 mm
Lunghezza (sistema metrico) 95 mm
N. di pozzetti 12
Quantità Conf. da 10
Colore Bianco
Materiale Polipropilene
Tipo Piastra con incavi