Learn More
VITLAB™ Polypropylene Spray Bottle with Ethanol Imprint
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1000 mL
Descrizione
- Transparent polypropylene spray bottle
- Spray nozzle can be regulated from the finest mist (nebulizing) to a precise liquid jet
- Range: approx. 3 to 4 meters
Specifica
Specifica
Capacità | 1000 mL (33.8 oz.) |
Capacità (sistema metrico) | 1000 mL |
Capacità (sistema imperiale) | 33.8 oz. |
Colore | Transparent |
Materiale | LDPE |
Closure Included | Yes |
Autoclavabile | Not Autoclavable |
Product Type | Spray Bottle |
Chemical Label | Ethanol |
Materiale chiusura | LDPE |