Learn More
Vitlab™ Becher sovrapponibile in polipropilene
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2000 ml
3000 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 12
Descrizione
- Highly transparent
- To preserve markings, cleaning at no higher than 60°C is recommended
- Suitable for foodstuffs
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) esterno | 170 mm |
| Capacità (sistema metrico) | 3000 ml |
| Materiale | Polipropilene |
| Altezza (sistema metrico) | 242 mm |