Learn More
Brand™ Scatola per puntali impilabile in polipropilene
Vassoio per puntali incluso. La scatola per puntali impilabile in polipropilene BRAND™ è vuota. Filtro e puntali per pipette venduti separatamente.
5.90€ - 6.95€
Specifica
Product Type | Scatola di puntali |
---|---|
Materiale | Polipropilene |
Sovrapponibile | Sì |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Puntali per pipette e filtri |
N. per confezione | Confezione da 1 |
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15134997
![]() |
Brand™
732992 |
Puntali 200 μl | Vassoio puntali giallo |
5.90€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
15144997
![]() |
Brand™
732996 |
Puntali da 1000 μl | Vassoio puntali blu |
6.95€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
15124997
![]() |
Brand™
732990 |
Puntali 50 μl | Vassoio puntali grigio |
5.90€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15154997
![]() |
Brand™
732994 |
Pipette Tips (300 μL) | Green |
6.95€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Realizzata in polipropilene
- Vassoio per puntali incluso.
- Vuota, per puntali filtranti e per pipette
Specifica
Scatola di puntali | |
Sì | |
Confezione da 1 |
Polipropilene | |
Puntali per pipette e filtri | |
Confezione da 1 |
Titolo del prodotto
Brand™ Scatola per puntali impilabile in polipropilene