Learn More
Buerkle™ Polypropylene Sterilizable Bowl
Particularly stable Polypropylene Sterilizable Bowl with wide holding edge, can be stacked, substances which solidify in the bowl can easily be removed.
Marca:  Buerkle™ 0525-1304
17.91 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23267" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01150kg
Codice prodotto. 17250674
  • 24.00€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Stackable
  • Solidified substances are easily removed
  • Polypropylene, white
  • Autoclavable up to +121°C for 20min.
  • Safe for foodstuff
Specifica
Specifica
Hose Nozzle
Blue
Polypropylene
4 mm