Learn More
Kartell™ Pale di agitazione in polipropilene
Constructed of polypropylene and steel for strength, durability and chemical resistance. Kartel™ Polypropylene Stirring Paddles provide a sturdy variety of paddles to fit any stirring need.
21.55€ - 125.00€
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11308623
|
Kartell™
0042800 |
Two fixed blades for vortex stirring | 39 mm W x 15 mm H |
21.55€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11368623
|
Kartell™
0043000 |
U shaped for slow, vigorous stirring | 65 mm W x 78 mm H |
21.80€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10566961
|
Kartell™
0043100 |
Collapsible paddle, fully extends during stirring | 57 mm W |
125.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 24-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10294471
|
Kartell™
0043200 |
Collapsible paddle, fully extends during stirring | 98.5 mm W |
123.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 07-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Steel rod covered with polypropylene provides a strong connection to the stirrer
- Steel rods: 8 dia. x 350mmL fits standard overhead stirrer
- Polypropylene blades are premanently fixed to the rods for stability
- Fixed propeller for vortex stirring
- U shape for slower but more vigorous agitation
- Two sizes of swivel impellers enable the blades to be introduced through a small aperture then fully extend for stirring
Specifica
Stirring Paddle |