Learn More
Fisherbrand™ Scatole per conservazione in polipropilene con coperchio, autoclavabili, con codifica alfanumerica
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Arancione
Blue
Giallo
Green
Rosa
Transparent
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- For 1.5mL, 1.8mL, 2mL vials or 2mL shell vials
- Coperchio in dotazione
- Dimensioni (L x P x A): 130 x 130 x 45mm
- 81 cavities with alphanumeric coding of all 4 margins as well as the cavities at the bottom
- Indicizzazione alfanumerica per una più facile identificazione delle fiale
- Impilabili per uno stoccaggio efficiente
Specifica
Specifica
| Colore | Green |