Learn More
Fisherbrand™ Scatole per conservazione in polipropilene con coperchio, autoclavabili, con codifica alfanumerica
Resistente a temperature comprese tra -80 ° e +100 °.
Marca:  Fisherbrand™ 12 21 2421
19.81 EUR valido fino al 2025-01-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 12682495
  • 20.95€ / Pezzo
Spedizione stimata: 20-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • For 1.5mL, 1.8mL, 2mL vials or 2mL shell vials
  • Coperchio in dotazione
  • Dimensioni (L x P x A): 130 x 130 x 45mm
  • 81 cavities with alphanumeric coding of all 4 margins as well as the cavities at the bottom
  • Indicizzazione alfanumerica per una più facile identificazione delle fiale
  • Impilabili per uno stoccaggio efficiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Arancione