Learn More
Gosselin™ Polypropylene Straight Container with Screw Cap
Used in clinical and industrial applications.
Marca:  Gosselin™ TP30C-002
165.98 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15418804
  • 295.00€ / pezzi 1000
Edge
Esplora altre offerte speciali
Descrizione
Descrizione
  • Used in clinical and industrial applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Container with Screw Cap
Sterile
CE marking, EC N 1935/2004, ISO 11137: STERILE SAL 10-3
LDPE
Natural
Contenitore: polipropilene, tappo: LDPE
40 ml
Red
Screw Cap
100/Bag